2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 617-73-2
Molecular Formula: C8H16O3
Formula Weight: 160.22
Melting Point: 66-71°
Beilstein Reference: 1760638
MDL No.: MFCD00014410
Formula:
C₈H₁₆O₃ Punto di fusione: 66…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014410 CAS Number: 617-73-2 EINECS: 210-524-3 |