2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Amino-2-methylcyclohexane
Purity: 97%
CAS No.: 7003-32-9
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4565
Boiling Point: 149-150°
Beilstein Reference: 2689073
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00001492
Formula:
C₇H₁₅N Peso molecolare: 113,20 g/mol Punto di ebollizione: 149…150 °C Densità: 0,858 Flash Pt: 21 °C (69 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001492 CAS Number: 7003-32-9 EINECS: 230-277-5 ADR: 3,II |