Cyclopropyl phenyl ketone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Benzoylcyclopropane, Cyclopropyl(phenyl)methanone
Purity: 97%
CAS No.: 3481-02-5
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5534
Boiling Point: 248°
Beilstein Reference: 1860145
MDL No.: MFCD00001294
Formula:
C₁₀H₁₀O Peso molecolare: 146,19 g/mol Punto di ebollizione: 248 °C Densità: 1,06 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001294 CAS Number: 3481-02-5 EINECS: 222-458-2 |