Stampa…
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
L02212.03 L02212.06
L02212.03EA 35.1 EUR
L02212.03 L02212.06
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 19012-03-4 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 121302 MDL No.: MFCD00014570
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,188 g/mol
Punto di fusione: 67…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014570
CAS Number: 19012-03-4
EINECS: 242-750-3