Stampa…
5,6-Dihydro-5-methyluracil ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Methyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
L01996.14 L01996.06
L01996.14EA 137 EUR
L01996.14 L01996.06
5,6-Dihydro-5-methyluracil ≥98%
5,6-Dihydro-5-methyluracil
Purity: 98+% CAS No.: 696-04-8 Molecular Formula: C5H8N2O2 Formula Weight: 128.13 Melting Point: 263-265° Beilstein Reference: 81983 MDL No.: MFCD00023159
Formula: C₅H₈N₂O₂
Peso molecolare: 128,13 g/mol
Punto di fusione: 263…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023159
CAS Number: 696-04-8
EINECS: 211-787-7