Stampa…
5,6-Dihydrouracil 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Dihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Dihydrouracil
L01918.03 L01918.06
L01918.03EA 39.3 EUR
L01918.03 L01918.06
5,6-Dihydrouracil 97%
5,6-Dihydrouracil
Purity: 97% CAS No.: 504-07-4 Molecular Formula: C4H6N2O2 Formula Weight: 114.10 Melting Point: 278-280° Beilstein Reference: 112496 MDL No.: MFCD00006029
Formula: C₄H₆N₂O₂
Peso molecolare: 114,10 g/mol
Punto di fusione: 278…280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006029
CAS Number: 504-07-4
EINECS: 207-982-1