5-Hydroxymethyluracil 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Purity: 98%
CAS No.: 4433-40-3
Molecular Formula: C5H6N2O3
Formula Weight: 142.12
Melting Point:
Formula:
C₅H₆N₂O₃ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006070 CAS Number: 4433-40-3 EINECS: 224-636-5 |