3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 403-90-7
Molecular Formula: C9H10FNO3
Formula Weight: 199.18
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 3204804
MDL No.: MFCD00063075
Formula:
C₉H₁₀FNO₃ Peso molecolare: 199.18 g/mol Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063075 CAS Number: 403-90-7 EINECS: 206-964-0 |