2-Carboxycinnamic acid predominantly trans 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 612-40-8
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 195-205°
Beilstein Reference: 1870294
MDL No.: MFCD00004380
Formula:
C₁₀H₈O₄ Punto di fusione: 195…205 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004380 CAS Number: 612-40-8 EINECS: 210-308-9 |