Cinnamyl bromide predominantly trans 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 4392-24-9
Molecular Formula: C6H5CH=CHCH2Br
Formula Weight: 197.08
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.6210
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 88-90°/1mm
Beilstein Reference: 605833
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00000245
Formula:
C₉H₉Br Punto di ebollizione: 88…90 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 26…29 °C Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000245 CAS Number: 4392-24-9 EINECS: 224-511-5 UN: 3261 ADR: 8,III |