2-(2-Pyridyl)benzimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 1137-68-4
Molecular Formula: C12H9N3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 221-225°
Beilstein Reference: 151411
MDL No.: MFCD00005586
Formula:
C₁₂H₉N₃ Punto di fusione: 221…225 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005586 CAS Number: 1137-68-4 EINECS: 214-508-7 |