2,2'-Bipyrimidyl 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 34671-83-5
Molecular Formula: C8H6N4
Formula Weight: 158.16
Melting Point: 110-116°
Beilstein Reference: 607396
MDL No.: MFCD00014600
Formula:
C₈H₆N₄ Punto di fusione: 110…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014600 CAS Number: 34671-83-5 EINECS: 252-137-2 |