5-Benzyloxyindole-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 6953-22-6
Molecular Formula: C16H13NO2
Formula Weight: 251.28
Melting Point: 239-242°
Beilstein Reference: 208873
MDL No.: MFCD00014562
Formula:
C₁₆H₁₃NO₂ Punto di fusione: 239…242 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014562 CAS Number: 6953-22-6 EINECS: 230-134-7 |