2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1643-16-9
Molecular Formula: C11H14O3
Formula Weight: 194.23
Melting Point: 85-87°
Beilstein Reference: 2261017
MDL No.: MFCD00014364
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Punto di fusione: 85…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014364 CAS Number: 1643-16-9 |