4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 96% free radical
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
TEMPONE, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 4-Oxo-TEMPO
L01084.06
L01084.03
L01084.06EA
190
EUR
L01084.06
L01084.03
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 96% free radical
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Purity: 96%
CAS No.: 2896-70-0
Molecular Formula: C9H16NO2
Formula Weight: 170.23
Melting Point: 36-40°
Beilstein Reference: 1818579
MDL No.: MFCD00006187
Formula:
C₉H₁₆NO₂ Peso molecolare: 170,23 g/mol Punto di fusione: 36…40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006187 CAS Number: 2896-70-0 EINECS: 220-778-7 |