Stampa…
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L00827.09 L00827.18
L00827.09EA 82.2 EUR
L00827.09 L00827.18
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 99%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 4414-88-4 Molecular Formula: C9H7N3 Formula Weight: 157.18 Odour: Odourless Melting Point: 206-211° Beilstein Reference: 128461 MDL No.: MFCD00005601
Formula: C₉H₇N₃
Peso molecolare: 157.18 g/mol
Punto di fusione: 206…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005601
CAS Number: 4414-88-4
EINECS: 224-574-9