Chelidamic acid hydrate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 138-60-3
Molecular Formula: C7H5NO5.xH2O
Formula Weight: 183.12(anhy)
Melting Point: ca 260° dec.
MDL No.: MFCD00066478
Formula:
C₇H₅NO₅·xH₂O Peso molecolare: 183,12 g/mol (anhy) Punto di fusione: ∼ 260 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066478 CAS Number: 138-60-3 EINECS: 205-335-8 |