5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 88210-96-2
Molecular Formula: C11H11NO4
Formula Weight: 221.22
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 202249
MDL No.: MFCD00015459
Formula:
C₁₁H₁₁NO₄ Punto di fusione: ∼ 210 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015459 CAS Number: 88210-96-2 |