Diethyl benzylidenemalonate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Diethyl Benzalmalonate, Benzalmalonic Acid Diethyl Ester, Benzylidenemalonic Acid Diethyl Ester
Purity: 98%
CAS No.: 5292-53-5
Molecular Formula: C14H16O4
Formula Weight: 248.28
Flash Point:
Formula:
C₁₄H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 215…217 °C (30 mmHg) Punto di fusione: 28…31 °C Densità: 1,107 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009149 CAS Number: 5292-53-5 EINECS: 226-137-8 |