Stampa…
Platino 10% on carbon, secco
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L00469.03 L00469.06 L00469.14
L00469.03EA 45.3 EUR
L00469.03 L00469.06 L00469.14
Platino 10% on carbon, secco
Platino
CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7529