2-Chloroacrylic acid ≥96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloroacrylicacid
Purity: 98+%
CAS No.: 598-79-8
Molecular Formula: C3H3ClO2
Formula Weight: 106.51
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 63-67°
Beilstein Reference: 1098503
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00014336
Formula:
C₃H₃ClO₂ Peso molecolare: 106,51 g/mol Punto di fusione: 63…67 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00014336 CAS Number: 598-79-8 EINECS: 209-953-9 UN: 3261 ADR: 8,II |