Stampa…
Soluzione di Ringer standard, unbuffered
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J67524.AP J67524.K2
J67524.APEA 97.3 EUR
J67524.AP J67524.K2
Soluzione di Ringer standard, unbuffered
Soluzione di Ringer
Contains 147 mM sodium chloride, 4 mM potassium chloride, and 3 mM calcium chloride in endotoxin free water and sterile filtered through 0.22 micron filter.