Stampa…
Oro 99% supplied in 0.1 mM PBS, nanoparticles 5 nm reactant-free OD1 (Abs. 515-520 nm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J67448.ACEA 118 EUR
J67448.AC J67448.AE
Oro 99% supplied in 0.1 mM PBS, nanoparticles 5 nm reactant-free OD1 (Abs. 515-520 nm)
Oro
Purity: 99% CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526