Oro 99% supplied in 0.1 mM PBS, nanoparticles 40 nm reactant-free OD1 (Abs. 530 nm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 7440-57-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink to red
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formula:
Au Peso molecolare: 196.97 g/mol Punto di ebollizione: 2800 Punto di fusione: 1063 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS Number: 7440-57-5 Merck Index: 12,04526 |