3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS) per elettroforesi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
CHAPS
CAS No.: 75621-03-3
Molecular Formula: C32H58N2O7S
Formula Weight: 614.88
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 156-158°
MDL No.: MFCD00012116
Formula:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Punto di fusione: 156…158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081083 CAS Number: 75621-03-3 |