Argento 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanoparticles 30 nm (Abs. 410 nm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7440-22-4
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD00003397
Formula:
Ag Peso molecolare: 107.87 g/mol Punto di ebollizione: 2212 Punto di fusione: 962 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS Number: 7440-22-4 Merck Index: 12,08647 |