Formammide ≥99.5%, ultrapuro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Carbamaldehyde
Purity: 99.5% min
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO2
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 150°(302°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.134
Refractive Index: 1.4475
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Clear, Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
MDL No.: MFCD00007941
Formula:
HCONH₂ Peso molecolare: 45.04 g/mol Punto di ebollizione: 210 °C Punto di fusione: 2 °C Densità: 1.134 Flash Pt: 150 °C (302 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007941 CAS Number: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |