Stampa…
Bicina 99+% per elettroforesi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
J67087.14 J67087.22
J67087.14EA 85.9 EUR
J67087.14 J67087.22
Bicina 99+% per elettroforesi
Bicine
Purity: 99+% CAS No.: 150-25-4 Molecular Formula: C6H13NO4 Formula Weight: 163.17 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 191° dec. Beilstein Reference: 1769362 MDL No.: MFCD00004295
Formula: C₆H₁₃NO₄
Peso molecolare: 163.17 g/mol
Punto di fusione: ∼ 191 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004295
CAS Number: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Merck Index: 14,1201