Stampa…
Argento 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanoparticles 50 nm (Abs. 425 nm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J67065.AC J67065.AE
J67065.ACEA 86 EUR
J67065.AC J67065.AE
Argento 0,02 mg/ml supplied in 2 mM sodium citrate, nanoparticles 50 nm (Abs. 425 nm)
Argento
CAS No.: 7440-22-4 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003397
Formula: Ag
Peso molecolare: 107.87 g/mol
Punto di ebollizione: 2212
Punto di fusione: 962
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
Merck Index: 12,08647