Stampa…
Oro supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer stabilizzato, nanoparticles 40 nm OD1 (Abs. 530 nm)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J67001.ACEA 94.1 EUR
J67001.AC J67001.AE
Oro supplied in 0.1 mg/ml sodium citrate with stabilizer stabilizzato, nanoparticles 40 nm OD1 (Abs. 530 nm)
Oro
CAS No.: 7440-57-5 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Appearance: Red to pink Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formula: Au
Peso molecolare: 196.97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800
Punto di fusione: 1063
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526