Florfenicol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
2,2-Dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulphonylphenyl)-2-propyl]acetamide, D-(-)-threo-2-Dichloroacetamido-3-fluoro-1-(4-methylsulphonylphenyl)-1-propanol, 2,2-Dichloro-N-((1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-(methylsulphonyl)phenyl)propan-2-yl)acetamide
Purity: 98%
CAS No.: 73231-34-2
Molecular Formula: C12H14Cl2FNO4S
Formula Weight: 358.21
Flash Point:
Applications: A bacteriostatic antibiotic similar to chloramphenicol which inhibits bacterial protein synthesis
Formula:
C₁₂H₁₄Cl₂FNO₄S Peso molecolare: 358,21 g/mol Punto di ebollizione: 618 °C Punto di fusione: 152…156 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00864834 CAS Number: 73231-34-2 Merck Index: 14,4109 |