Ampicillin 100 mg/ml in soluzione acquosa ready-to-use
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
filtrato a 0,2 µm
Pale yellow liquid
- Light sensitive
Formula:
C₁₆H₁₉N₃O₄S Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00005175 CAS Number: 69-53-4 EINECS: 200-708-1 |