Levofloxacin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 100986-85-4
Molecular Formula: C18H20FN3O4
Formula Weight: 361.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₈H₂₀FN₃O₄ Peso molecolare: 361,37 g/mol Punto di ebollizione: 572 °C Punto di fusione: 218…227 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00865049 CAS Number: 100986-85-4 Merck Index: 14,6771 |