Stampa…
2-Mercaptoetanolo 98+% per elettroforesi
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
J66742.0B J66742.30
J66742.0BEA 109 EUR
J66742.0B J66742.30
2-Mercaptoetanolo 98+% per elettroforesi
2-Mercaptoethanol
Purity: 98+% CAS No.: 60-24-2 Molecular Formula: C2H6OS Formula Weight: 78.13 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 1.114 Sensitivity: Air Sensitive; Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Melting Point: -100° Boiling Point: 156-158° Beilstein Reference: 773648 UN No.: UN2966 MDL No.: MFCD00004890
Formula: HSCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 78,14 g/mol
Punto di ebollizione: 156…158 °C
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 1,114
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004890
CAS Number: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=e0f7e275175e362ad1b52f1885cec31fb1e9d7a3&prid=web&clid=SAPDAM