Stampa…
Bisacrilamide 99+% per elettroforesi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N'-Metilenbisacrilamide
J66710.14 J66710.22 J66710.30
J66710.14EA 65.9 EUR
J66710.14 J66710.22 J66710.30
Bisacrilamide 99+% per elettroforesi
Bisacrilamide
Purity: 99+% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Physical Form: Powder Density: 1.235 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 300° Solubility: Soluble in water or methanol Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,235
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008625
CAS Number: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=d3cd8e5143429fdaf3154a70d70158634356c0d3&prid=web&clid=SAPDAM