Potassio perossidisolfato 99.0% per elettroforesi
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Perossodisolfato di dipotassio, Potassio persolfato
Purity: 99.0%
CAS No.: 7727-21-1
Molecular Formula: K2S2O8
Formula Weight: 270.31
Physical Form: Crystalline
Density: 2.477
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° dec.
UN No.: UN1492
MDL No.: MFCD00011386
Formula:
K₂S₂O₈ Peso molecolare: 270,32 g/mol Punto di fusione: 100 °C (dec.) Densità: 2,477 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011386 CAS Number: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,7656 |