Stampa…
Apramycin sulphate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J66616.03 J66616.09
J66616.03EA 62.5 EUR
J66616.03 J66616.09
Apramycin sulphate
Apramycin sulphate
Apramycin sulfate binds to the deep groove of RNA and effectively inhibits ribosomal translocation prohibiting protein synthesis.
  • Pale yellow powder
Soluble in water at 25mg/ml
Formula: C₂₁H₄₁N₅O₁₁·H₂SO₄
Punto di ebollizione: 823 °C
Punto di fusione: 168 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06200257
CAS Number: 65710-07-8
EINECS: 265-890-7