Minocycline hydrochloride 890-950 µg/mg
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 13614-98-7
Molecular Formula: C23H27N3O7.HCl
Formula Weight: 493.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: A broad spectrum antibiotic commonly used against bacteria which cause upper respiratory tract infections
Formula:
C₂₃H₂₇N₃O₇ Punto di ebollizione: 813 °C Punto di fusione: 205…210 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00083669 CAS Number: 13614-98-7 EINECS: 237-099-7 Merck Index: 14,6202 |