Sparfloxacin 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Amino-1-cyclopropyl-7-((3S,5R)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl)-6,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 110871-86-8
Molecular Formula: C19H22F2N4O3
Formula Weight: 392.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Applications: Targets a wide range of gram positive, gram negative, and mycoplasma species
Formula:
C₁₉H₂₂F₂N₄O₃ Peso molecolare: 392,407 g/mol Punto di ebollizione: 640 °C Punto di fusione: 265 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00869619 CAS Number: 110871-86-8 Merck Index: 14,8735 |