Stampa…
Mupirocin 92%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
J66347.MC J66347.MF
J66347.MCEA 664 EUR
J66347.MC J66347.MF
Mupirocin 92%
Mupirocin
Purity: 92% CAS No.: 12650-69-0 Molecular Formula: C26H44O9 Formula Weight: 500.62 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 77-78° Boiling Point: 672° Solubility: Soluble in DMSO or methanol. Sparingly soluble in water MDL No.: MFCD01711620
Formula: C₂₆H₄₄O₉
Punto di ebollizione: 672 °C
Punto di fusione: 77…78 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01711620
CAS Number: 12650-69-0
Merck Index: 14,6302