Stampa…
Puromycin aminonucleoside 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
J66301.MC J66301.ME
J66301.MCEA 615 EUR
J66301.MC J66301.ME
Puromycin aminonucleoside 98%
Puromycin aminonucleoside
A puromycin aminonucleoside useful in the study of human glomerular disease.
  • White powder
Soluble in water at 50mg/ml. May require heating
Formula: C₁₂H₁₈N₆O₃
Punto di fusione: 215…216 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063462
CAS Number: 58-60-6
EINECS: 200-388-3