Tazobactam sodium
Fornitore: Thermo Scientific
CAS No.: 89785-84-2
Molecular Formula: C10H11N4NaO5S
Formula Weight: 322.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₁N₄NaO₅S Punto di ebollizione: 77 °C Punto di fusione: 140…147 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00917472 CAS Number: 89785-84-2 Merck Index: 14,9083 |