Stampa…
Midecamycin 900 µg/mg
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J66046.ME J66046.03
J66046.MEEA 120 EUR
J66046.ME J66046.03
Midecamycin 900 µg/mg
Midecamycin
A broad spectrum antibiotic.
  • White powder
Soluble in methanol or ethanol. Insoluble in water
Formula: C₄₁H₆₇NO₁₅
Punto di ebollizione: 874 °C
Punto di fusione: 155 …156 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00865000
CAS Number: 35457-80-8
EINECS: 252-578-0