Stampa…
Clarithromycin 960 - 1040 µg/mg ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione
J66005.MC J66005.03 J66005.06
J66005.MCEA 20.7 EUR
J66005.MC J66005.03 J66005.06
Clarithromycin 960 - 1040 µg/mg ≥97%
Clarithromycin
A macrolide antibiotic that inhibits bacterial growth by targeting the 50S ribosomal subunit.
White powder
Soluble in DMSO
Formula: C₃₈H₆₉NO₁₃
Peso molecolare: 747,96 g/mol
Punto di ebollizione: 86 °C
Punto di fusione: 217…220 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00865140
CAS Number: 81103-11-9
Merck Index: 14,2339