Stampa…
DNA sale sodico (Acido desossiribonucleico sale sodico) (from salmon testes)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Thymonucleic acid sodium salt, DNA sodium salt
J65753.03 J65753.06
J65753.03EA 135 EUR
J65753.03 J65753.06
DNA sale sodico (Acido desossiribonucleico sale sodico) (from salmon testes)
DNA sale sodico (Acido desossiribonucleico sale sodico)
CAS No.: 68938-01-2 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD00284534
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00284534
CAS Number: 9007-49-2
Merck Index: 14,2907