Safflower oil
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 8001-23-8
Flash Point:
Densità:
0,921 Flash Pt: >113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00132216 CAS Number: 8001-23-8 EINECS: 232-276-5 |