Stampa…
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 0,5% Tween 20
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J63682.K2 J63682.K3
J63682.K2EA 118 EUR
J63682.K2 J63682.K3
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 0,5% Tween 20
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi di lavaggio
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00678198