Stampa…
TRIS-glycine-native running buffer (10x), pH 8,5
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J62914.K2 J62914.K3
J62914.K2EA 48.5 EUR
J62914.K2 J62914.K3
TRIS-glycine-native running buffer (10x), pH 8,5
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi per corse di gel
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid