Stampa…
Tween 20 washing buffer, 1,0% in PBS (20X)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J62844.K3 J62844.K2
J62844.K3EA 225 EUR
J62844.K3 J62844.K2
Tween 20 washing buffer, 1,0% in PBS (20X)
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi di lavaggio
Physical Form: Liquid