Stampa…
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J62662.K3 J62662.K7
J62662.K3EA 104 EUR
J62662.K3 J62662.K7
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,6
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi di lavaggio
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
CAS No. 77-86-1
Forma fisica Liquid
N. MDL MFCD00004679